Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, octogonaux
BIOPHARMA
Code produit. 13216798
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduations:
10, 20, 30 mL
25 à 125 ml
50 à 1000 ml
50 à 250 ml
50 à 500 ml
Hauteur (métrique):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
En polyéthylène téréphtalate (PET), pour obtenir un produit léger, transparent et incassable. Les flacons de stockage octogonaux en PET Corning™ sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, produits biologiques et autres solutions aqueuses.
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, de produits biologiques et d’autres solutions aqueuses. La résine PET rend la bouteille légère, résistante aux chocs et aussi transparente que le verre.
Caractéristiques :
  • Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
  • Les flacons incassables sont une alternative au verre tout en étant ergonomiques et faciles à manipuler
  • Les flacons sont stérilisés au niveau SAL 10-6 et certifiés apyrogènes.
  • Bouchon à vis étanche, inviolable en PEHD de 18 mm
  • Graduations moulées pour des mesures précises
  • Flacons conformes à la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2,02 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2,02 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 31,7 mm
À utiliser avec (application) Pour le stockage et l’échantillonnage de milieux de culture, produits biologiques et autres solutions aqueuses
Matériau PET
Nbre par carton 96/Carton
Nb par paquet 24/paquet
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Naturel
Graduations 25 à 125 ml
Finition de col 34,7 mm
Certifications/Conformité USP classe VI
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Octogonale
Hauteur (métrique) 81 mm
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 31,7 mm
Type de bouchon Bouchon à vis