Learn More
Corning™ Microplaques avec surface traitée pour analyses Osteo
Capable de supporter les propriétés fonctionnelles des cellules ostéogènes. La surface de dosage Osteo Corning™ offre une cohérence de lot à lot, traduisant en résultats fiables et reproductibles dans les dosages de cellules osseuses. La surface offre également une alternative cohérente et définie à la préparation de coupes de dentine ou d’os, réduisant la variabilité des systèmes de dosage et entraînant des lectures de dosage prévisibles.
460.67€ - 1475.75€
Spécification
Couvercle | Avec couvercle |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Traitement de surface | Dosage Osteo |
Code produit | Marque | dimFormat | Volume (métrique) de travail | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimFormat | Volume (métrique) de travail | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11357791
|
Corning™
3987 |
380 à 570 μl | 1/sachet ; 4/boîte | ||||||
11377791
|
Corning™
3988 |
75 à 200 μl | 1/sachet ; 4/boîte | ||||||
11397791
|
Corning™
3989 |
75 à 200 μl | 1/Boîte ; 2/carton | ||||||
Description
Caractéristiques :
- La structure en 3 dimensions imite les dosages osseux in vivo et des cellules osseuses in vitro
- Inorganique, non biologique
- Couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
- Emballage individuel
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
La surface est conçue pour :
- Évaluation directe de l’activité fonctionnelle in vitro des ostéoclastes et des ostéoblastes
- Différenciation des précurseurs ostéoclastes et ostéoblastes
- Co-culture d’ostéoclastes et/ou d’ostéoblastes avec d’autres lignées cellulaires
- Dosages quantitatifs à base de solutions
- Études liées au remodelage des os et à la formation de fosses
Spécification
Avec couvercle | |
PS | |
Dosage Osteo | |
1/boîte |
Transparent | |
Stérile | |
Différenciation d’ostéoblastes et d’ostéoclastes et études fonctionnelles |