Learn More
Corning™ Microplaques avec surface traitée pour analyses Osteo
Capable de supporter les propriétés fonctionnelles des cellules ostéogènes. La surface de dosage Osteo Corning™ offre une cohérence de lot à lot, traduisant en résultats fiables et reproductibles dans les dosages de cellules osseuses. La surface offre également une alternative cohérente et définie à la préparation de coupes de dentine ou d’os, réduisant la variabilité des systèmes de dosage et entraînant des lectures de dosage prévisibles.
Marque: Corning™ 3989
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
- Produit traité pour offrir une adhérence optimale des cellules (sauf indication contraire)
- La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et homogène.
- Les plaques de surface à très faible adhérence disposent d’une couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
- La surface traitée pour analyses Osteo est un revêtement cristallin inorganique, formant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Avec couvercle | |
1/Boîte ; 2/carton | |
Microplaque Multiwelll à 96 puits avec surface traitée pour analyses Osteo | |
360 μl | |
75 à 200 μl | |
Dosage Osteo | |
2/carton | |
Transparent |
8 x 12 | |
Transparent | |
PS | |
96 | |
Stérile | |
Différenciation d’ostéoblastes et d’ostéoclastes et études fonctionnelles | |
1/boîte |