Learn More
Corning™ Plaques à 96 puits DNA-BIND™
Méthode pratique pour l’immobilisation covalente de l’ADNsb par 5' ou 3'
175.23€ - 829.80€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10525341
|
Corning™
2505 |
Transparent | 50/carton |
829.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10286671
|
Corning™
2525 |
Transparent | 10/carton | N/A | |||||
10691072
|
Corning™
2499 |
Blanc | 50/boîte | N/A | |||||
Description
- Produit prêt à l’emploi sans préparation de la surface, ni préhybridation ou ajout de réactifs de crosslinking couteux ou d’oligos hautement purifiés
- Solution idéale pour l’hybridation et l’amplification
- La surface fournit une liaison avec une haute spécificité et un bruit de fond extrêmement faible
- Puits à fond plat
Spécification
Étalon | |
PS | |
Non stérile |
8 x 12 | |
96 | |
Solution idéale pour l’hybridation et l’amplification |