Learn More
Corning™ Plaques à 96 puits DNA-BIND™
Méthode pratique pour l’immobilisation covalente de l’ADNsb par 5' ou 3'
Marque: Corning™ 2505
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Produit prêt à l’emploi sans préparation de la surface, ni préhybridation ou ajout de réactifs de crosslinking couteux ou d’oligos hautement purifiés
- Solution idéale pour l’hybridation et l’amplification
- La surface fournit une liaison avec une haute spécificité et un bruit de fond extrêmement faible
- Puits à fond plat
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Solution idéale pour l’hybridation et l’amplification | |
1/boîte | |
Transparent |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Rond | |
50/carton | |
50/carton |