Learn More
Corning™ Solution de L-glutamine
L’acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture
112.88€ - 565.90€
Spécification
Contenu et stockage | -25° à -15°C |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | L-glutamine |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Format | Bouteille en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15393631
|
Corning™
25-005-CI |
6 x 100 mL |
112.88€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15303641
|
Corning™
25-005-CV |
6 x 500 mL |
565.90€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
- Sert de source d’énergie majeure pour la propagation des cellules
- Solution de 200 mm (100 X), avec 8,5 g/l de NaCl
- Préparé dans de l’eau pour culture cellulaire
Spécification
-25° à -15°C | |
L-glutamine | |
Bouteille en plastique |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
5,5 ±0,5 |