Learn More
Corning™ Solution de L-glutamine
L’acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture
Marque: Corning™ 25-005-CV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fisher Scientific : la L-glutamine est un acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture, servant de source d’énergie majeure pour la propagation des cellules. Elle est très stable sous forme de poudre sèche et sous forme de solution congelée, mais se dégrade rapidement dans des milieux liquides ou des solutions mères, produisant des composés toxiques. Une supplémentation des milieux avec de la L-glutamine avant utilisation est généralement nécessaire pour des performances cellulaires optimales. Cette formulation est préparée dans de l’eau de culture cellulaire.
- Certificat d’analyse complet disponible pour chaque lot de production, ainsi que des informations complètes sur la formulation
- Produit conforme aux normes les plus strictes de l’industrie pour garantir des résultats d’excellente qualité
Spécification
-25° à -15°C | |
L-glutamine | |
Bouteille en plastique | |
6 x 500 mL |
Liquide | |
Stérilisation par filtration | |
5,5 ±0,5 |