Learn More
Corning™ Microplaques 384 puits à surface anti-fixation (NBS™)
GREENER_CHOICE
Amélioration du rapport signal-bruit
683.16€ - 1478.70€
Spécification
Format Étalon
Array 16 x 24
À utiliser avec (équipement) Plate readers, liquid handlers and robotic systems
Nbre de puits 384
Volume (métrique) de travail 20 à 80 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Couleur Couleur du puits Code-barres Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Couleur du puits Code-barres Prix Quantité et disponibilité  
10728402
Afficher les documents
Corning™
3655
Black Clear No Barcode N/A N/A N/A
10266083
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3574BC
Blanc Blanc Code-barres inclus
690.18€
50 pièces
Expédition estimée: 17-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10317511
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3653
White, Clear Bottom Clear No Barcode N/A N/A N/A
10782684
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Corning™
3575BC
Noir Noir Code-barres inclus
683.16€
50 pièces
Expédition estimée: 17-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11353725
Afficher les documents
Corning™
3653BC
White Clear Code-barres inclus N/A N/A N/A
Description
Description
  • Idéales pour les essais homogènes comme les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence
  • La surface modifiée du polymère est non ionique et hydrophile, réduisant ainsi la bio-interaction dans les puits afin de diminuer les coûts liés aux liaisons non spécifiques et aux réactifs
  • Réduisent considérablement les liaisons de protéines et d’acides nucléiques aux polymères, maintiennent l’activité enzymatique et inhibent l’adhérence d’un certain nombre de lignées cellulaires. Stables avec les solutions aqueuses contenant de l’EtOH
  • Utilisation dans une plage de températures comprise entre 4°C et 37°C (39°F et 99°F)
  • Puits à fond plat
  • Compatibles avec une large gamme de lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques
Plaques à code-barres génériques
  • Format de code-barres Code 128 assurant la compatibilité avec la plupart des systèmes logiciels et de lecture de code-barres
  • Pour éviter toute confusion, le traitement de surface des puits de microplaque est facilement identifiable
  • Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque Aucun numéro de séquence en double
Spécification
Spécification
Étalon
Plate readers, liquid handlers and robotic systems
20 à 80 μl
Non liant
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays
16 x 24
384
Non stérile
Flat Bottom (F-well)
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaques 384 puits à surface anti-fixation (NBS™)