Learn More
Corning™ Microplaques 384 puits à surface anti-fixation (NBS™)
Meilleur rapport signal-bruit
Marque: Corning™ 3655
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plaque 384 puits noire et blanche• Certifiée exempte de DNase et RNase
• Plaque avec puits à fond plat F384 'Low volume' fond en U: LVU F384
• Traitement NBS (Non Binding Surface) permettant d'améliorer le ratio signal/bruit
• Clear Bolhom CB 340nm - visible: performance proche des cuvettes quartz de 340 à 280nm
• Plaque 384 puits
Spécification
No Barcode | |
16 x 24 | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
112 μL | |
20 to 80 μL | |
Non-binding | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays | |
4°C to 37°C |
Standard | |
Black | |
Polystyrene | |
384 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
39°F to 99°F | |
Clear |