Learn More
Phtalocyanine de cuivre, teneur en colorant ca 95 %, Thermo Scientific Chemicals
43.11€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS | 147-14-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H16CuN8 |
Numéro MDL | MFCD00010719 |
Synonyme | C.I. 74160, Pigment blue 15 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752671
|
Thermo Scientific Acros
269150250 |
25 g | Flacon en verre |
43.11€
25g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10489940
|
Thermo Scientific Acros
269152500 |
250 g | Flacon en verre |
233.16€
250g |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
147-14-8 | |
C32H16CuN8 | |
MFCD00010719 | |
C.I. 74160, Pigment blue 15 |
Spécification
Copper phthalocyanine | |
147-14-8 | |
MFCD00010719 | |
C.I. 74160, Pigment blue 15 | |
Authentique | |
≥94% (ex Cu) | |
Bleu |
dye content ca 95% | |
C32H16CuN8 | |
15, 2505 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons | |
576.08 | |
Complies | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-685-1
missing translation for 'rtecsNumber' : GL8510000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- Copper phthalocyanine
RUO – Research Use Only