Learn More
Phtalocyanine de cuivre, teneur en colorant ca 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10489940
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-14-8
Formule moléculaire C32H16CuN8
Numéro MDL MFCD00010719
Synonyme C.I. 74160, Pigment blue 15
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper phthalocyanine
Note relative au nom dye content ca 95%
Merck Index 15, 2505
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in 98% h2so4, practically insoluble in alcohol and hydrocarbons
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 576.08
Pourcentage de pureté ≥94% (ex Cu)
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bleu
Quantité 250 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Copper phthalocyanine