Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), ≥ 98,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, ≥98,0 %
31.82€ - 98.11€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CuH10O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.68 |
Numéro MDL | MFCD00149681 |
Clé InChI | JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas |
CID PubChem | 24463 |
ChEBI | CHEBI:31440 |
Nom IUPAC | copper(2+) pentahydrate sulfate |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15687770
|
Honeywell Research Chemicals
C7631-250G |
250 g | Flacon poly | ||||||
15697770
|
Honeywell Research Chemicals
C7631-500G |
500 g | Flacon poly |
73.22€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15677770
|
Honeywell Research Chemicals
C7631-1KG |
1 kg | Poly bottle | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7758-99-8 | |
249.68 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
24463 | |
copper(2+) pentahydrate sulfate |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
CHEBI:31440 | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Copper(II) sulfate pentahydrate | |
7758-99-8 | |
3.5 to 4.5 (at 20°C) | |
CuH10O9S | |
MFCD00149681 | |
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas | |
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
249.68 | |
CHEBI:31440 | |
≥98.0% | |
7.3mmHg (25°C) |
110°C | |
Bleu vert | |
Solid | |
CuSO4 · 5H2O | |
UN3077 | |
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L | |
copper(2+) pentahydrate sulfate | |
24463 | |
249.69g/mol | |
Odorless | |
2.28g/cu.cm at 20°C |
Sécurité et traitement
P273-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P391-P501
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-847-6