Learn More
Pentahydrate de sulfate de cuivre(II), ≥ 98,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(II) sulfate pentahydrate |
Point de fusion | 110°C |
Couleur | Blue Green |
pH | 3.5 to 4.5 (at 20°C) |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CuSO4 · 5H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 249.69g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98.0% |