Learn More
Sulfate de cuivre(II), ≥ 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99%
42.10€ - 133.68€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CuO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.602 |
Numéro MDL | MFCD00010981 |
Clé InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
CID PubChem | 24462 |
ChEBI | CHEBI:23414 |
Nom IUPAC | copper;sulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15617730
|
Honeywell Research Chemicals
C1297-100G |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
15627730
|
Honeywell Research Chemicals
C1297-500G |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7758-98-7 | |
159.602 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
24462 | |
copper;sulfate |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
CHEBI:23414 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Spécification
Copper(II) sulfate | |
Gray | |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] | |
159.602 | |
CHEBI:23414 | |
≥99% | |
3.603g/mL at 25°C |
7758-98-7 | |
Powder | |
CuSO4 | |
UN3077 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
copper;sulfate | |
24462 | |
159.61g/mol | |
7.3mmHg (25°C) |
Sécurité et traitement
P273-P305 + P351 + P338-P501
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-847-6