Learn More
Sulfate de cuivre(II), ≥ 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15627730
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.602
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Couleur Gris
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Formule linéaire CuSO4
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 159.61g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 7.3mmHg (25°C)
Densité 3.603g/mL at 25°C