Learn More
Sulfate de cuivre(II), 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
24.40€ - 1019.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CuO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.6 |
Numéro MDL | MFCD00010981 |
Clé InChI | ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle |
CID PubChem | 24462 |
ChEBI | CHEBI:23414 |
Nom IUPAC | sulfate de cuivre |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10341451
|
Thermo Scientific Acros
422870050 |
5 g | Flacon en verre |
24.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10413465
|
Thermo Scientific Acros
422871000 |
100 g | Flacon en verre |
31.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10781062
|
Thermo Scientific Acros
422875000 |
500 g | Flacon en verre |
92.20€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904241
|
Thermo Scientific Acros
422870025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
323.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13488568
|
Thermo Scientific Acros
422870100 |
10 kg | Récipient en plastique |
1019.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-98-7 | |
159.6 | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
24462 | |
sulfate de cuivre |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
CHEBI:23414 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] |
Spécification
Copper(II) sulfate | |
Anhydrous | |
Gris | |
97.5% min. (Iodometry) | |
CuSO4 | |
01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283 | |
copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle | |
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de cuivre | |
24462 | |
159.6 | |
Pures |
200.0°C | |
7758-98-7 | |
Poudre | |
CuO4S | |
MFCD00010981 | |
15,2643 | |
Solubility in water: 203g/L (20°C). | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2] | |
159.6 | |
CHEBI:23414 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter le rejet dans l’environnement
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-847-6
- Copper(II) sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.