Learn More
Sulfate de cuivre(II), 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13488568
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-98-7
Formule moléculaire CuO4S
Poids moléculaire (g/mol) 159.6
Numéro MDL MFCD00010981
Clé InChI ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonyme copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
CID PubChem 24462
ChEBI CHEBI:23414
Nom IUPAC sulfate de cuivre
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate
Point de fusion 200.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 10 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283
Merck Index 15,2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 203g/L (20°C).
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper(II) sulfate