Learn More
Hydrate de nitrate de cuivre(II), agrégats de cristaux bleus, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11310969
Hydrate de nitrate de cuivre(II), agrégats de cristaux bleus, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310969
500 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11310969
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010699.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
It serves as a catalyst for oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol, resulting in an important engineering polymer material. Also used in textiles and polishing agents for other metals. It is a precursor for copper oxide, which finds use as a catalyst for many organic transformations. Menke conditions employ copper nitrate for aromatic nitrations. Claycop reagent, the hydrated copper nitrate deposited on clay, finds use in many organic reactions, for example, oxidation of dithioacetals to carbonyls and thiols to disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13778-31-9
Formule moléculaire CuN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 187.55
Numéro MDL MFCD00149669
Clé InChI XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15303652
SMILES [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper(II) nitrate hydrate
Couleur Bleu
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
Nom IUPAC copper(2+) hydrate dinitrate
Poids de la formule 187.55 (Anhydrous)
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM02L009 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2025 Catalog Number010699.06,010699.14,010699.36,010699.22
Numéro de lotQ22K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number010699.06,010699.14,010699.36,010699.22
Numéro de lotM05E006 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number010699.06,010699.14,010699.36,010699.22
Numéro de lotN27J028 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog Number010699.06,010699.14,010699.36,010699.22
Numéro de lotX17I004 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2022 Catalog Number010699.06,010699.14,010699.36,010699.22
Nom du produit
Hydrate de nitrate de cuivre(II), agrégats de cristaux bleus, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >