Learn More
Hydrate de nitrate de cuivre(II), agrégats de cristaux bleus, Puratronic™, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
It serves as a catalyst for oxidative coupling of 2,6-dimethylphenol, resulting in an important engineering polymer material. Also used in textiles and polishing agents for other metals. It is a precursor for copper oxide, which finds use as a catalyst for many organic transformations. Menke conditions employ copper nitrate for aromatic nitrations. Claycop reagent, the hydrated copper nitrate deposited on clay, finds use in many organic reactions, for example, oxidation of dithioacetals to carbonyls and thiols to disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(II) nitrate hydrate |
Couleur | Bleu |
Forme physique | Agrégats cristallins |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% (Metals basis) |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate. |
Nom IUPAC | cuivre ; dinitrate ; hydrate |
Poids de la formule | 187.55 (Anhydrous) |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M02L009 | Certificat d’analyse | 06/01/2025 | 010699.06,010699.14,010699.36,010699.22 |
Q22K029 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | 010699.06,010699.14,010699.36,010699.22 |
M05E006 | Certificat d’analyse | 31/03/2024 | 010699.06,010699.14,010699.36,010699.22 |
N27J028 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 010699.06,010699.14,010699.36,010699.22 |
X17I004 | Certificat d’analyse | 25/10/2022 | 010699.06,010699.14,010699.36,010699.22 |
Sécurité et traitement
- Copper(II) nitrate hydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate