Learn More
Chlorure de cuivre(I), Honeywell
Qualité réactif, 97 %
35.87€ - 271.77€
Identifiants chimiques
CAS 7758-89-6
Formule moléculaire ClCu
Poids moléculaire (g/mol) 98.996
Numéro MDL MFCD00010971
Clé InChI OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
CID PubChem 62652
ChEBI CHEBI:53472
Nom IUPAC chlorocuivre
SMILES Cl[Cu]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15641950
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
212946-25G
25 g N/A N/A N/A
15661950
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
212946-500G
500 g N/A N/A N/A
15651950
FDS Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
212946-2KG
2 kg
271.77€
2kg
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P273-P280-P305 + P351 + P338-P501
H302-H315-H318-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-842-9
missing translation for 'rtecsNumber' : GL6990000
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de cuivre(I), Honeywell