Learn More
Chlorure de cuivre(I), Honeywell
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(I) Chloride |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | CuCl |
Numéro UN | 2802 |
Informations sur la solubilité | Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water |
Poids de la formule | 99g/mol |
Pourcentage de pureté | 97% |
Qualité | Réactif |
Tension de vapeur | 1.3mmHg (546°C) |