Learn More
Feuille de cuivre, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, hybridé, sans revêtement, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
58.09€ - 566.82€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cu |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.55 |
Numéro MDL | MFCD00010965 |
Clé InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer |
CID PubChem | 23978 |
ChEBI | CHEBI:30052 |
Nom IUPAC | cuivre |
SMILES | [Cu] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15477355
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046986.RF |
30 x 30 cm |
58.09€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15485055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046986.RG |
30 x 150 cm |
101.51€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15495055
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046986.RH |
30 x 1000 cm |
566.82€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-50-8 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
23978 | |
cuivre |
Cu | |
MFCD00010965 | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
CHEBI:30052 | |
[Cu] |
Spécification
Copper foil | |
Cu | |
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:30052 | |
Conditionné sous film plastique thermorétracté |
7440-50-8 | |
MFCD00010965 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
cuivre | |
23978 | |
99.8% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'rtecsNumber' : GL5325000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only