Learn More
Feuille de cuivre, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, hybridé, sans revêtement, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495055
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
30 x 150 cm
30 x 1000 cm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-50-8
Formule moléculaire Cu
Poids moléculaire (g/mol) 63.55
Numéro MDL MFCD00010965
Clé InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
CID PubChem 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nom IUPAC cuivre
SMILES [Cu]
Spécification
Nom chimique ou matériau Copper foil
Quantité 30 x 1000 cm
Pourcentage de pureté 99.8%
Conditionnement Conditionné sous film plastique thermorétracté