Learn More
Corning™ Modules pour tubes de FACS et flacons cryogéniques CoolRack™
Garantit l’uniformité de la température à ± 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
183.00€ - 376.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15542821
|
Corning™
432049 |
Capacité :15 flacons cryogéniques ou tubes FACS |
183.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15562821
|
Corning™
432051 |
Capacité :45 flacons cryogéniques ou tubes FACS |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15572821
|
Corning™
432052 |
Capacité :30 flacons cryogéniques ou tubes FACS, avec puits de préhension pour ouverture / fermeture de 1 flacon d’une main |
376.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Éliminez la variabilité issue des tubes placés directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température
- Placez le module directement sur la source de température comprise entre −196° et >100°C pour qu’il s’adapte rapidement à cette température
- Tous les modules peuvent être autoclavés, stérilisés à haute température ou décontaminés avec un agent de blanchiment, de l’alcool ou d’autres désinfectants ou détergents de laboratoire
- Les applications incluent le refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation instantanée dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse
Spécification
Flacon cryogénique, module de tubes FACS |