Learn More
Corning™ Modules pour tubes de FACS et flacons cryogéniques CoolRack™
Garantit l’uniformité de la température à ± 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
Marque: Corning™ 432051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les modules de tubes thermo-conducteurs CoolRack Corning éliminent la variabilité due au placement des tubes directement dans la glace, la glace sèche, les bains d’alcool, les bains-marie et d’autres sources de température. Placez le module CoolRack directement sur une source de température comprise entre - 196°C et 100°C pour qu’il s’adapte rapidement à cette température.Spécification
Capacité :45 flacons cryogéniques ou tubes FACS | |
CF45 | |
Flacon cryogénique, module de tubes FACS |