Learn More
Fisherbrand™ Cooling of Drain Water for Machines without High Speed Module and Condenser Recycle
The drain water is mixed with cold water before entering the drain.
534.00€ - 535.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Refroidissement de l’eau de vidange |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17157784
|
Fisherbrand™
2908137 |
Blue Line 5 / IQ5 |
535.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17107834
|
Fisherbrand™
2918137 |
Blue Line 6 / IQ6 |
534.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Water is cooled to ≤ 60°C
Spécification
Refroidissement de l’eau de vidange |