Learn More
Fisherbrand™ Cooling of Drain Water for Machines without High Speed Module and Condenser Recycle
The drain water is mixed with cold water before entering the drain.
Marque:  Fisherbrand™ 2908137
Code produit. 17157784
  • 535.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • L’eau est refroidie à ≤ 60°C
Spécification
Spécification
Refroidissement de l’eau de vidange
Blue Line 5 / IQ5