Learn More
Contec™ Lingettes Lambda Amplitude™
Composées d’un mélange hydroentangle de 58 % de cellulose et de 42 % lingette en polyester. Les lingettes Contec™ Amplitude™ Lambda sont résistantes et durables même mouillées.
289.00€
Spécification
Matériau | Polyester Cellulose |
---|---|
À utiliser avec (application) | Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, des semi-conducteurs, de l'électronique, des dispositifs médicaux et des cartes de circuits imprimés. |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15616986
|
Contec™
AMLA0001 |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
289.00€
3600 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Excellentes lingettes tout usage
- Tissu hydroentangled non tissé robuste et durable
- Faibles niveaux de particules et de résidus
- Incroyable capacité d’adsorption
Spécification
Polyester Cellulose | |
Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, des semi-conducteurs, de l'électronique, des dispositifs médicaux et des cartes de circuits imprimés. |