Learn More
Contec™ Lingettes Lambda Amplitude™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Composées d’un mélange hydroentangle de 58 % de cellulose et de 42 % lingette en polyester. Les lingettes Contec™ Amplitude™ Lambda sont résistantes et durables même mouillées.
Marque:  Contec™ AMLA0001
180.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15616986
  • 289.00€ / 3600 pièces
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Excellentes lingettes tout usage
  • Tissu hydroentangled non tissé robuste et durable
  • Faibles niveaux de particules et de résidus
  • Adsorption exceptionnelle
Spécification
Spécification
Lingettes Amplitude™ Lambda
23 cm
23 cm
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Non stérile
9 in
9 in
Polyester Cellulose
Nettoyage général dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, des semi-conducteurs, de l'électronique, des dispositifs médicaux et des cartes de circuits imprimés.