Learn More
CONOSTAN Standard S-21, 100 ppm
258.00€ - 587.78€
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11941366
Encompass
Afficher les documents
Conostan
150021003
100 g
258.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11951366
Encompass
Afficher les documents
Conostan
150021019
200 g
587.78€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Etalon organométallique 21 éléments: Ag-Al-B-Ba-Ca-Cd-Cd-Cr-Cu-Fe-Mg-Mo-Na-Ni-P, -Pb-Si-Sn-Ti-V-Zn dans l' huile