Learn More
CONOSTAN Standard S-21, 100 ppm
Click to view available options
Quantité:
100 g
200 g
Description
Etalon organométallique 21 éléments: Ag-Al-B-Ba-Ca-Cd-Cd-Cr-Cu-Fe-Mg-Mo-Na-Ni-P, -Pb-Si-Sn-Ti-V-Zn dans l' huile
Spécification
Spécification
Quantité | 200 g |