Learn More
Gilson™ Kit de raccordement
230.00€ - 232.00€
Spécification
Quantité 5 kits
Type Kit de connexion
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) extérieur Prix Quantité et disponibilité  
10404332
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F1825056
4 mm
230.00€
5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10113002
Afficher les documents Détails de la promotion
Gilson™
F1825054
3 mm
232.00€
5 pièces
En stock
Description
  • Les accessoires de kit de raccordement pour les pompes péristaltiques MINIPULS™ 3 et Evolution sont fournis en divers types : connecteurs à manchon métallique pour tubulure à petit alésage, kits de connecteurs pour tubulure à bride ou connecteurs en plastique pour tubulure à grand alésage.
  • Ces kits contiennent cinq connecteurs chacun.
  • Les connecteurs sont disponibles en trois tailles pour s’adapter à une variété de tubes de diamètres intérieurs différents.
Spécification
Spécification
5 kits
Kit de connexion