Learn More
Gilson™ Kit de raccordement
Marke: Gilson™ F1825054
220.40 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Les accessoires de kit de raccordement pour les pompes péristaltiques MINIPULS™ 3 et Evolution sont fournis en divers types : connecteurs à manchon métallique pour tubulure à petit alésage, kits de connecteurs pour tubulure à bride ou connecteurs en plastique pour tubulure à grand alésage.
- Ces kits contiennent cinq connecteurs chacun.
- Les connecteurs sont disponibles en trois tailles pour s’adapter à une variété de tubes de diamètres intérieurs différents.
Spezifikation
3 mm | |
de 1,0 à 1,65 mm | |
5 kits | |
Kit de connexion |