Learn More
Gilson™ Kit de raccordement
Marque:  Gilson™ F1825056
218.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10404332
  • 230.00€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les accessoires de kit de raccordement pour les pompes péristaltiques MINIPULS™ 3 et Evolution sont fournis en divers types : connecteurs à manchon métallique pour tubulure à petit alésage, kits de connecteurs pour tubulure à bride ou connecteurs en plastique pour tubulure à grand alésage.
  • Ces kits contiennent cinq connecteurs chacun.
  • Les connecteurs sont disponibles en trois tailles pour s’adapter à une variété de tubes de diamètres intérieurs différents.
Spécification
Spécification
4 mm
de 2,0 à 2,3 mm
5 kits
Kit de connexion