Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP avec bouchon à vis
Pour la centrifugation et les applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
386.00€ - 508.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Stérilité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Stérilité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10751624
|
Greiner Bio-One
227285 |
50 mL | Blanc | Stérile | Tube à centrifuger sans jupe de support |
508.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10529121
|
Greiner Bio-One
210270 |
50 mL | Bleu | Stérile | Tube à centrifuger avec jupe de support |
386.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Tube de couleur naturelle
- Graduations bleues
- Sans surface d’écriture
- Avec ou sans jupe de support
Spécification
Naturel | |
Polypropylène | |
Conique |