Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai à fond conique en PP avec bouchon à vis
Pour la centrifugation et les applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
Marque:  Greiner Bio-One 227285
Code produit. 10751624
  • 508.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube de couleur naturelle
  • Graduations bleues
  • Sans surface d’écriture
  • Avec ou sans jupe de support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
50 mL
Centrifugation et applications nécessitant des récipients résistants aux produits chimiques et à la chaleur.
Stérile
Conique
30 mm
Tube à centrifuger sans jupe de support
Naturel
Polypropylène
500
115 mm
Pastille de marquage blanche