Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur
80.00€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 573-58-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C32H22N6Na2O6S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 696.664 |
Numéro MDL | MFCD00004028 |
Clé InChI | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | C.I. 22120, Direct Red 28 |
CID PubChem | 11313 |
ChEBI | CHEBI:34653 |
Nom IUPAC | Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10754791
|
Thermo Scientific Chemicals
110501000 |
100 g | Flacon en verre |
80.00€
100g |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10614762
|
Thermo Scientific Chemicals
110505000 |
500 g | Flacon en verre |
314.00€
500g |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
573-58-0 | |
696.664 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
11313 | |
Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate |
C32H22N6Na2O6S2 | |
MFCD00004028 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
CHEBI:34653 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Congo Red | |
573-58-0 | |
MFCD00004028 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
696.664 | |
CHEBI:34653 | |
Indicateur |
>360.0°C | |
C32H22N6Na2O6S2 | |
C.I. 22120, Direct Red 28 | |
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L | |
Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate | |
11313 | |
696.65 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Congo red
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only