Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge Congo, qualité indicateur
Code produit. 10614762
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 573-58-0
Formule moléculaire C32H22N6Na2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 696.664
Numéro MDL MFCD00004028
Clé InChI IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 22120, Direct Red 28
CID PubChem 11313
ChEBI CHEBI:34653
Nom IUPAC Disodium ; 4-amino-3-[4-[4-[-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazényl]phényl]diazényl]naphtalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Congo Red
Point de fusion >360.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ether
Poids de la formule 696.65
Qualité Indicateur
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Congo red
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.