Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
40.76€ - 186.56€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10161661
|
Lenz Laborglasintrumente
01100340 |
NS 40/38 |
186.56€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10234291
|
Lenz Laborglasintrumente
01100355 |
NS 55/44 |
43.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10375731
|
Lenz Laborglasintrumente
01100350 |
NS 50/42 |
40.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385731
|
Lenz Laborglasintrumente
01100371 |
NS 71/51 |
86.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10532681
|
Lenz Laborglasintrumente
01100334 |
NS 34/35 |
126.14€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10548801
|
Lenz Laborglasintrumente
01100310 |
NS 10/19 |
89.57€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10558801
|
Lenz Laborglasintrumente
01100312 |
NS 12/21 |
50.93€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10590122
|
Lenz Laborglasintrumente
01100385 |
NS 85/55 |
138.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787701
|
Lenz Laborglasintrumente
01100307 |
NS 7/16 |
120.84€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acc. to DIN 12249 form G and in addition to standard
- Conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 |