Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01100350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 12249, formulaire G, en plus de la norme
- Cônes rodés coniques
- En tubulure DURAN™
Spécification
1 de chaque | |
2,3 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 |
NS 50/42 | |
46 mm |