Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cônes avec pointe d’égouttement
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
90.00€ - 107.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10284381
|
Lenz Laborglasintrumente
01100424 |
NS 24/29 |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10408792
|
Lenz Laborglasintrumente
01100419 |
NS 19/26 |
105.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10418982
|
Lenz Laborglasintrumente
01100429 |
NS 29/32 |
107.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10500132
|
Lenz Laborglasintrumente
01100414 |
NS 14/23 |
90.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Conforme à la norme DIN 12249, formulaire F
- Cônes rodés coniques
- En tubulure DURAN™
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasintrumente Cônes avec pointe d’égouttement