Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Drip Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100419
Code produit. 10408792
  • 84.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN 12249, formulaire F
  • Cônes rodés coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 19/26
1,8 mm
17 mm
Verre borosilicaté 3.3