Learn More
Sachets de solution étalon de conductivité à 1413 μs/cm
Solution de conductivité de qualité supérieure à 1 413 μS/cm avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment.
45.75€ - 112.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10009060
|
Hanna Instruments
HI7031L |
500 mL | Flacons |
45.75€
460mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10295422
|
Hanna Instruments
HI7031L/C |
500 mL | Flacons |
97.80€
460mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11616990
|
Hanna Instruments
HI6031 |
500 mL | Flacons arrêtant la lumière |
77.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11637030
|
Hanna Instruments
HI70031C |
25 x 20 mL | Sachets |
112.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10719071
|
Hanna Instruments
HI70031C |
25 x 20 mL | Sachets | N/A | |||||
Description
- Solution de conductivité 1,413 μS/cm de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fournie avec un certificat d’analyse
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Solution de conductivité de 1 413 μS/cm standardisée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard)
- Eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS3978
- L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Incolore | |
7 | |
Liquide |
Odorless | |
Soluble |