Learn More
Sachets de solution étalon de conductivité à 1413 μs/cm
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 x 20 mL
Conditionnement:
Flacons
Flacons arrêtant la lumière
Sachets
Description
- Un étalon de conductivité de 1 413 μS/cm de qualité supérieure, préparé avec une solution de chlorure de potassium traçable NIST et fourni avec un certificat d’analyse.
- Tableau de températures de la valeur S/cm μréelle à différentes températures, imprimé sur chaque flacon
- Flacon étanche à l'air avec joint inviolable pour garantir la qualité
- Solution de conductivité 1 413 μS/cm de qualité supérieure étalonnée avec un conductimètre étalonné avec du chlorure de potassium NIST 2202 SRM (matériau de référence standard)
- Eau déionisée pour une utilisation analytique conformément à la norme ISO 3696/BS3978
- L'équipement supplémentaire utilisé dans la préparation des solutions comprend des balances certifiées avec contrôle du poids, de la verrerie de classe A et des thermomètres certifiés
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacons |
Quantité | 500 mL |
Couleur | Incolore |
Odeur | Odorless |
pH | 7 |
Solubilité | Soluble |
Forme physique | Liquide |