Learn More
Cytiva Pièce de fond complète
146.00€ - 180.00€
Spécification
Matériau | Plastique acétal, caoutchouc fluoro-carboné, polypropylène, alliage d’élastomère-acétal, fluoréthylène éthylène-tétra |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11350352
|
Cytiva
28-9898-85 |
Pour la colonne XK 16 |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360352
|
Cytiva
28-9898-87 |
Pour la colonne XK 26 |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11370352
|
Cytiva
28-9898-88 |
Pour la colonne XK 50 |
180.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Colonne basse pression XK• Adaptateur quicklock facilitant les manipulations
• Jaquette d'eau pour purifications sensibles
• Les colonnes vides XK sont destinées aux applications de chromatographie liquide basse et moyenne pression
• Design éprouvé assurant reproductibilité et résultats précis
• Différentes tailles pour tous types de purification
• Tube en verre borosilicate compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
• Bouchon du bas pour XK
Spécification
Plastique acétal, caoutchouc fluoro-carboné, polypropylène, alliage d’élastomère-acétal, fluoréthylène éthylène-tétra |