Learn More
Cytiva Pièce de fond complète
Marque: Cytiva 28-9898-85
138.24 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonne basse pression XK• Adaptateur quicklock facilitant les manipulations
• Jaquette d'eau pour purifications sensibles
• Les colonnes vides XK sont destinées aux applications de chromatographie liquide basse et moyenne pression
• Design éprouvé assurant reproductibilité et résultats précis
• Différentes tailles pour tous types de purification
• Tube en verre borosilicate compatible avec les solutions aqueuses et la plupart des solvants organiques
• Bouchon du bas pour XK
Spécification
Pour la colonne XK 16 | |
Plastique acétal, caoutchouc fluoro-carboné, polypropylène, alliage d’élastomère-acétal, fluoréthylène éthylène-tétra |