Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs en T cannelés
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs en T cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
79.30€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur en T cannelé |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
À utiliser avec | Pour tubes en polypropylène ondulé |
Code produit | Marque | Forme | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Taille du port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11861070
|
Ark Plas Products™
CEA33-PR0 |
En T | Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/16 x 1/16 x 1/16 po) |
81.45€
25 pièces |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11731956
|
Ark Plas Products™
CEA47-PR0 |
En T | Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) |
115.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11881070
|
Ark Plas Products™
CEA16-PR0 |
En T | Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/8 x 1/8 x 1/8 po) |
79.30€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11721956
|
Ark Plas Products™
CEA70-PR0 |
En T | Raccord 3 x 3 x 3 mm (3/16 x 3/16 x 3/16 po) |
96.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11841130
|
Ark Plas Products™
CEA66-PR0 |
En T | Raccord 3 x 3 x 3 mm (3/32 x 3/32 x 3/32 po) |
102.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Connecteur en T cannelé | |
Autoclavables | |
Pour tubes en polypropylène ondulé | |
25/boîte | |
Naturel | |
135°C |
Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA | |
PP | |
-20°C | |
En T | |
Jusqu’à 125 psi |