Learn More
Ark Plas Products™ Connecteurs en T cannelés
Utilisez ces raccords pour une vaste gamme d’applications. Les connecteurs en T cannelés de qualité commerciale Ark Plas Products™ sont conçus comme une alternative économique offrant des performances haut de gamme.
Marque: Ark Plas Products™ CEA47-PR0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Économique et fiable
- Jusqu’à 125 psi sans pince
- Contient des matériaux de coulisse recyclés
- Disponible en nylon naturel et en polypropylène naturel
Spécification
Conforme RoHS, USP classe VI, FDA 21 CFR 177.1520, exempt de produits dérivés d’animaux, sans DEHP, certifié sans BPA | |
Autoclavables | |
PP | |
-20°C | |
Raccord 3 x 3 x 3 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) | |
Naturel | |
135°C |
Connecteur en T cannelé | |
6,4 mm | |
Pour tubes en polypropylène ondulé | |
25/boîte | |
En T | |
Jusqu’à 125 psi |