Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1,5 mm d’épaisseur
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
23.95€ - 32.65€
Spécification
Type | Peigne |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de puits | Volume (métrique) d’échantillon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11813313
|
Fisherbrand™
MS10-10MC-1.5 |
10 | 41 μl |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11843313
|
Fisherbrand™
MS10-1-1.5 |
1 prép., 1 marqueur | 540 μl |
23.95€
1 pièce |
N/A | ||||
11883313
|
Fisherbrand™
MS10-12-1.5 |
12 | 34 μl |
32.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11823323
|
Fisherbrand™
MS10-16-1.5 |
16 | 24 μl |
24.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11873323
|
Fisherbrand™
MS10-20-1.5 |
20 | 20 μl |
32.65€
1 pièce |
N/A | ||||
11803333
|
Fisherbrand™
MS10-2-1.5 |
2 prép., 2 marqueur | 236 μl |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11843333
|
Fisherbrand™
MS10-25-1.5 |
25 | 15 μl |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11883333
|
Fisherbrand™
MS10-4-1.5 |
4 prép., 2 marqueur | 115 μl |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11823343
|
Fisherbrand™
MS10-8-1.5 |
8 | 61 μl |
23.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
- Maximiser le volume d’échantillons
- Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Peigne | |
1 de chaque | |
1,5 mm |