Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unité d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux, 1,5 mm d’épaisseur
À utiliser pour l’électrophorèse préparatoire et le criblage à haut débit.
Marque:  Fisherbrand™ MS10-1-1.5
Code produit. 11843313
  • 23.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Recommandé pour augmenter les volumes d’acides nucléiques pour les techniques de préparation
  • Maximiser le volume d’échantillons
  • Hauteur réglable pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
  • Fond rigide qui empêche la déformation induite par la chaleur
  • Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
  • Les peignes à 10 échantillons et 20 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Spécification
Rouge
Peigne
1 de chaque
540 μl
Cuve d’électrophorèse sur gel MultiSUB Midi à réservoirs horizontaux
1 prép., 1 marqueur
1,5 mm